Principaux documents
683833
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2O2C(C6H4)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
128-136 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clé InChI
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of embelin derivatives via Suzuki-Miyaura reaction, cross metathesis and Wittig olefination
  • Asymmetric cyclopropanation of alkenes with di-Me diazomalonate catalyzed by chiral diene-rhodium complexes
  • Preparation of phenylalanines as selective AMPA- and kainate receptor ligands
  • Preparation of aryl pyrazinones via microwave-assisted palladium-catalyzed arylation of resin supported pyrazinones under simultaneous cooling condition
  • Regioselective preparation of (aryl)hydroxyquinolines via Suzuki-Miyaura cross-coupling with chloro(tosyloxy)quinoline under anhydrous conditions followed by nucleophilic deprotection of the tosyl group
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable