Principaux documents
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium on carbon
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
5 G
408,00 $
408,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
408,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Rh
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
408,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit excludes wt. of H2O
Matrice
carbon, wet support
Chaîne SMILES 
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.