MilliporeSigma
Catalyseurs à base de rhodium
Symbole du rhodium dans le tableau périodique des éléments
Les catalyseurs au rhodium s'avèrent être de bons promoteurs de l'activation des liaisons carbone-hydrogène (C–H), qui constitue désormais un outil à la fois complexe et intéressant en matière de catalyse. La catalyse au rhodium suscite un intérêt croissant pour les réactions de couplage croisé par déshydrogénation catalytique et constitue un moyen élégant de créer des liaisons C–C. Bien que le palladium soit le métal de prédilection dans la majorité des exemples, les catalyseurs au rhodium peuvent être de bons promoteurs de cette activation. L'utilisation de catalyseurs à base de rhodium permet d'accéder à des couplages importants, notamment aryle-aryle, aryle-alcène et alcène-alcène, qui constituent des voies efficaces pour l'obtention de structures organiques d'intérêt.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 59
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 59
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 59