679674
2-Benzyloxy-1-methylpyridinium triflate
96%
Synonyme(s) :
Bn-OPT, Dudley Reagent
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
85-91 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C[n+]1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14NO.CHF3O3S/c1-14-10-6-5-9-13(14)15-11-12-7-3-2-4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-10H,11H2,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
DUXHYQYOPHEFGC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Novel reagent for benzyl protection of alcohols under neutral conditions. Promotes selective formation of benzyl esters of carboxylic acids in presence of triethylamine.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Dudley Reagents provide mild protection for alcohols and carboxylic acids in synthesis.