667609
Bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxybis(N,N-dimethylethylamine), 2-(Dimethylamino)ethyl ether
85,90 $
About This Item
85,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.430
pb
189 °C/760 mmHg
Densité
0.841 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
CN(C)CCOCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
151.0 °F
Point d'éclair (°C)
66.11 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Substantial progress has been made in magnesium–halogen exchange reactions used for the preparation of functionalized Grignard reagents containing sensitive moieties such as ester or cyano groups.