670189
Cholin acetate
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium acetate, COL Acetate
242,00 $
About This Item
242,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤1.0% water
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C2H4O2/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
QLKGUVGAXDXFFW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140.00 °C - closed cup