Principaux documents
713007
Sigma-Aldrich
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
50 G
520,00 $
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
520,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18F6N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.37
Beilstein:
9971934
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.5% (T)
99%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.2% water
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter