C7017
Chlorure de choline
≥99%
Synonyme(s) :
Chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylammonium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
Type de lipide
phospholipids
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- in choline release assay
- as an endogenous agonist of sigma-1 receptors (Sig-1Rs)
- as a standard to analyse interrelationships between methionine and choline metabolism
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable