C7519
Choline bicarbonate
~80% in H2O
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bicarbonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
~80% in H2O
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Type de lipide
phospholipids
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
DQKGOGJIOHUEGK-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable