26978
Chlorure de choline
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylammonium
112,00 $
About This Item
112,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Couleur
colorless to white
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable