Documents
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaryl chloride
≥97.0%
Synonyme(s) :
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter