T27006
2-Thenoyltrifluoroacetone
99%
Synonyme(s) :
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione, TTA (extractant), TTB, TTFA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
96-98 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
40-44 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)7(13)4-5(12)6-2-1-3-14-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup