Principaux documents
668192
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4- a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Synonyme(s) :
(S)-MonoPhos®
1 G
91,80 $
91,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
91,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
190 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[p]1([o]c2c(c4c([o]1)ccc5c4cccc5)c3c(cc2)cccc3)N(C)C
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
Clé InChI
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.