665363
(S,R,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine, (11bS)
93,50 $
About This Item
93,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95% (HPLC)
Pf
102-103 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NO2P/c1-25(27-13-5-3-6-14-27)37(26(2)28-15-7-4-8-16-28)40-38-33-23-21-29-17-9-11-19-31(29)35(33)36-32-20-12-10-18-30(32)22-24-34(36)39-40/h3-26H,1-2H3/t25-,26-/m1/s1
Clé InChI
LKZPDRCMCSBQFN-CLJLJLNGSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Superior enantiocontrol in numerous transformations
- High activities at low catalyst loadings
- Hydrogenations under low-pressure conditions
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.