Principaux documents
665290
Sigma-Aldrich
(S,S,S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
97%
Synonyme(s) :
(+)-N,N-Bis[(1S)-1-phenylethyl]- dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin- 4-amine, (11bR)
100 MG
126,00 $
500 MG
602,00 $
2 G
2 240,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
126,00 $
500 MG
602,00 $
2 G
2 240,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H30NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
88-89 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NO2P/c1-25(27-13-5-3-6-14-27)37(26(2)28-15-7-4-8-16-28)40-38-33-23-21-29-17-9-11-19-31(29)35(33)36-32-20-12-10-18-30(32)22-24-34(36)39-40/h3-26H,1-2H3/t25-,26-/m0/s1
Clé InChI
LKZPDRCMCSBQFN-UIOOFZCWSA-N
Catégories apparentées
Application
Chiral phosphoramidite ligand used in a highly enantioselective copper-catalyzed conjugate addition of diakylzincs to a variety of Michael acceptors.[1][2][3] Also used in a palladium-catalyzed diethylzinc mediated umpolung allylation.[4]
The product may be used as a ligand in:
  • Iridium-catalyzed allylic etherification of acyclic, achiral allylic carbonates with potassium silanolates to form chiral allylic alcohols.[5]
  • Palladium-catalyzed asymmetric allylic cyclisation of N-tosyl and N-benzyl carbonates to form the corresponding pyrrolidine and piperidine derivatives, respectively.[6]
  • Intramolecular iridium-catalyzed allylic cyclizationof (E)-allylic methyl carbonates to form 2,5-trans/cis pyrrolidine derivatives.[7]
Caractéristiques et avantages
Advantages of the MonoPhos® ligands:[8]
  • Superior enantiocontrol in numerous transformations
  • High activities at low catalyst loadings
  • Hydrogenations under low-pressure conditions
Informations légales
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Enantioselective synthesis of N-heterocycles via intramolecular Pd (0)-catalysed allylic amination.
Olszewska B, et al.
Tetrahedron, 69(46), 9551-9556 (2013)
Asymmetric synthesis of 2, 5-disubstituted 3-hydroxypyrrolidines based on stereodivergent intramolecular iridium-catalyzed allylic aminations.
Natori Y, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(12), 1983-1994 (2014)
Marcovic', D.; Hartwig, J. F.
Journal of the American Chemical Society, 129 (2007)
Iridium-Catalyzed Enantioselective Synthesis of Allylic Alcohols: Silanolates as Hydroxide Equivalents.
Lyothier I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(37), 6204-6207 (2006)
Privileged Ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 7-7 null
Articles
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.