Documents
518808
Sigma-Aldrich
Bis(neopentyl glycolato)diboron
96%
Synonyme(s) :
5,5,5′,5′-Tetramethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20B2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
180.5-184.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reagent to prepare boronic acid esters.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
George W Kabalka et al.
Nuclear medicine and biology, 30(4), 369-372 (2003-05-28)
A direct radioiodination of (Z)-vinylboronic acid esters to the corresponding vinyl iodides using Na(123)I and chloramine-T is described. The boronates were prepared from vinyl iodides via palladium coupling reactions.
Articles
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.