Documents
658057
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
About This Item
Formule linéaire :
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
220 °C (dec.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS