489522
Glycine-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C and 15N Labeled glycine, Aminoacetic acid-13C2,15N, Aminoethanoic acid-13C2,15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[15NH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-VMIGTVKRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable