MilliporeSigma
C3633
Cystathionine
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
DL,DL-allo-Cystathionine, S-(2-Amino-2-carboxyethyl)homocysteine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HOOCCH(NH2)CH2CH2SCH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-613-7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Cystathionine, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
ILRYLPWNYFXEMH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635)
Biochem/physiol Actions
Cystathionine is an intermediate in the biosynthesis of the amino acid cysteine. Cystathionine is used as a substrate to differentiate and analyze cystathionine gamma-lyase(s).
Preparation Note
Prepared by method of Stekol.
Other Notes
A mixture of 4 stereoisomers; L-, D-, L-allo- and D-allo-cystathionine.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe