MilliporeSigma
Passer à
71028
Monobromo(trimethylammonio)bimane bromide
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Trimethylammonio)monobromobimane, 5-(Bromomethyl)-N,N,N,2,6-pentamethyl-1,7-dioxo-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-3-methanaminium bromide, Brombimane q, Thiolye MQ, qBBr
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
489,00 $
244,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19Br2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4630658
244,50 $
Tarif489,00 $Économiser 50 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCRPMMVPBVOKQS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Monobromobimanes are essentially nonfluorescent until conjugated and readily react with low molecular weight thiols. Unlike common monobromobimanes, this carries a positive charge, thus permitting separation of conjugates by electrophoresis or cation-exchange chromatography
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for labeling thiols in biol. materials[1][2]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML3560426296SML3587
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (HPLC)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe