Principaux documents
701424
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-2,3,3-d3
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HSCD2CD(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Pf
220 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(S)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-RBXBQAPRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable