Principaux documents
656011
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
CL2C6H2(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.522
pb
98-100 °C/0.6 mmHg
Densité
1.532 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
Clé InChI
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup