Principaux documents
455318
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
1 G
103,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
103,00 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
174-179 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zhi-Lei Wu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16838-16845 (2014-10-09)
Two novel tetra- and deca-nuclear dysprosium compounds, namely, [Dy4(μ3-OH)2(L)10(bipy)2(H2O)2]n (1) and {[Dy10(μ3-OH)8(L)22(bipy)2(H2O)2]·5H2O}n (2) (L = 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid; bipy = 2,2'-bipyridine), have been successfully obtained by hydrothermal reaction at different pH values. The solid state structures of 1 and 2 were