Principaux documents
578568
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
5 G
36,70 $
25 G
84,00 $
36,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,70 $
25 G
84,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5030 (lit.)
pb
214-218 °C (lit.)
Densité
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
Clé InChI
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 29(1), 77-91 (1999-03-17)
1. The metabolism and urinary excretion of 2-chloro-4-trifluoromethylaniline has been studied in the rat using 19F-NMR spectroscopy and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to three male Sprague-Dawley rats (50 mg kg(-1) i.p.) and urine collected over 0-8
T Karthick et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 72-81 (2013-02-19)
In this work, the vibrational characteristics of 2-chloro-5-(trifluoromethyl) aniline have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of various functional groups within the title molecule. The influence of chlorine substituent on the vibrational wavenumbers