196886
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
247 °C/753 mmHg (lit.)
Pf
107-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable