Principaux documents
217727
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
25 G
79,00 $
79,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
79,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
79,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
pb
66-67 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Fourier-transform (FT) infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline has been studied[1].
Application
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of 2-amino-5-chloro 3-(trifluoromethyl)benzenethiol[2].
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 205-213 (2011-11-15)
The Fourier-transform infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline (4C2TFA) were recorded in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-50 cm(-1) respectively. Quantum chemical calculations of energies, geometrical structure and vibrational wavenumbers of 4C2TFA were carried out by density functional theory
Synthesis of 2-amino-5-chloro-3-(trifluoromethyl) benzenethiol and conversion into 4H-1, 4-benzothiazines and their sulfones.
Thomas L, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 122(2), 207-213 (2003)