Principaux documents
655872
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine
98%
Synonyme(s) :
1-Boc-piperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, N-Boc-tetrahydropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Piperazine derivatives for orally active acetyl-CoA carboxylase 1/2 non-selective inhibitors
  • 2-Aryl and 2-vinyl piperidines
  • Allosteric IGF-1R inhibitors
Reactant for:
  • Allylation and conjugate addition reactions
  • Asymmetric deprotonation
  • Enantioselective inter- and intramolecular aldol reactions
Substrate used in a two-step α-arylation procedure.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tetrahedron Letters, 47, 455-455 (2006)