Principaux documents
15502
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperazine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl piperazine-1-carboxylate
5 G
170,00 $
25 G
390,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
170,00 $
25 G
390,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Beilstein:
879985
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Pf
43-47 °C (lit.)
43-47 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Boc-piperazine undergoes Buchwald-Hartwig amination with various aryl halides to form corresponding amine derivatives.[1][2][3] It can be used to synthesize monosubstituted piperazine intermediates of many bioactive molecules and piperazine containing drug substances, such as trazodone.[4][5][6]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Conformationally rigid derivatives of WAY-267,464: Synthesis and pharmacology at the human oxytocin and vasopressin-1a receptors.
Jorgensen WT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143, 1644-1656 (2018)
Synthesis and dual D2 and 5-HT1A receptor binding affinities of 5-piperidinyl and 5-piperazinyl-1 H-benzo [d] imidazol-2 (3 H)-ones.
Ullah N
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29(2), 281-291 (2014)
Discovery of 1-[2-(2, 4-dimethylphenylsulfanyl) phenyl] piperazine (Lu AA21004): a novel multimodal compound for the treatment of major depressive disorder.
Bang-Andersen B, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(9), 3206-3221 (2011)
Synthesis and biological evaluation of new 2-(6-alkyl-pyrazin-2-yl)-1H-benz [d] imidazoles as potent anti-inflammatory and antioxidant agents.
Shankar B, et al.
Medicinal Chemistry Research, 26(9), 1835-1846 (2017)
Design and synthesis of new potent N, N-bis (arylalkyl) piperazine derivatives as multidrug resistance (MDR) reversing agents.
Dei S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 147, 7-20 (2018)