Principaux documents
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(F)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 654779 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
108 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
187.9 °F
Point d'éclair (°C)
86.6 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter