Principaux documents
254703
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoyl chloride
97%
Synonyme(s) :
o-Anisoyl chloride
5 G
88,40 $
25 G
201,00 $
88,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88,40 $
25 G
201,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Beilstein:
607605
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
pb
128-129 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Methoxybenzoyl chloride has been used in preparation of:
  • 2-methoxybenzoyl-ferrocene Friedel Crafts reaction with ferrocene[1]
  • 2-methoxybenzoyl phosphate[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ferrocenes. IV. Hydroxybenzoylferrocenes and Ethyl Ferrocenecarboxylates1, 2.
SCHAAF RL.
The Journal of Organic Chemistry, 27(1), 107-111 (1962)
P Paoli et al.
Experientia, 51(1), 57-62 (1995-01-15)
A new aromatic acyl phosphate, 2-methoxybenzoyl phosphate, has been synthesized. The compound shows an intrinsic fluorescence; it displays an intense emission band at 390 nm upon excitation in the near UV region. This band practically disappears after hydrolysis of the
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR