122254
m-Toluoyl chloride
99%
Synonyme(s) :
3-Methylbenzoyl chloride, m-Toluic acid chloride
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5485 (lit.)
pb
86 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter