122017
o-Toluoyl chloride
99%
Synonyme(s) :
2-Methylbenzoyl chloride
50,20 $
About This Item
50,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5549 (lit.)
pb
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Development of hydrophobic functionalized materials: o-Toluoyl chloride was utilized in the synthesis of novel hydrophobic functionalized UiO-66 materials. The study demonstrated the chemical′s role in enhancing the structural and physicochemical properties of these metal-organic frameworks, indicating potential applications in catalysis and adsorption processes (Narea et al., 2023).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter