Principaux documents
652563
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(Br)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
155-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
Clé InChI
HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable