341258
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
98%
83,40 $
About This Item
83,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
130 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
103-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable