410470
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
291,00 $
About This Item
291,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
125-127 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
COc1cc(Br)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- ailanthoidol, via Stille coupling[1]
- 6-bromo-8-methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2H-chromen-2-one[2]
- benzimidazole-based ligand, 2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-4-bromo-6-methoxy-phenol (HL)[3]
- chromogenic reagent, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-p-hydroxy benzoic hydrazone[4]
- (E)-N′-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable