Key Documents
648647
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
273 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
48-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(I)cc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Light sensitive
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges