Principaux documents
646180
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
30% in DMF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
30% in DMF
Indice de réfraction
n20/D 1.4640
pb
157-158 °C
Densité
1.087 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clé InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Solid Material is a potential explosive (DSC on solid 806 J/g at 239°C).
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup