Principaux documents
265284
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
5 G
88,00 $
88,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.56
Beilstein:
2593440
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Densité
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3ClF6O/c10-7(17)4-1-5(8(11,12)13)3-6(2-4)9(14,15)16/h1-3H
Clé InChI
WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride was used in the quantitative and selective assay for the measurement of low levels of clonidine in human plasma[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
J Girault et al.
Biomedical & environmental mass spectrometry, 17(6), 443-448 (1988-12-01)
A new quantitative and selective assay was developed for the measurement of low levels of clonidine in human plasma. The drug and the deuterated internal standard (2H4)clonidine are quantified by gas chromatography/negative ion chemical ionization mass spectrometry with methane as
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass