Principaux documents
F8004
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl chloride
99%
Synonyme(s) :
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
25 G
60,50 $
100 G
99,20 $
60,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
60,50 $
100 G
99,20 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.57
Beilstein:
742272
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
82 °C/26 mmHg (lit.)
Densité
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This
J Abraham Domínguez-Avila et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(4), 1604-1612 (2018-09-07)
Serum lipoproteins are in dynamic equilibrium, partially controlled by the apolipoprotein A1 to apolipoprotein B ratio (APOA1/APOB). Freeze-dried mango pulp (FDM) is a rich source of phenolic compounds (MP) and dietary fiber (MF), although their effects on lipoprotein metabolism have