Principaux documents
M7707
Sigma-Aldrich
2-Mesitylenesulfonyl chloride
99%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl chloride
5 G
40,30 $
25 G
131,00 $
100 G
432,00 $
40,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
40,30 $
25 G
131,00 $
100 G
432,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.70
Beilstein:
1107601
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Mesitylenesulfonyl chloride, also known as 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl chloride, is an organic compound that is commonly used as a coupling agent in the nucleophilic substitution reaction to synthesize novel phospholipid derivatives of botulin and cyclodextrin. [1] [2]
Application
Coupling reagent in polynucleotide synthesis.[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron, 48, 1729-1729 (1992)
Stéphane Menuel et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 16, 2598-2606 (2020-11-03)
The mechanically assisted synthesis of organic compounds has recently focused considerable attention as it may be unique in features to selectively direct the reaction pathway. In the continuation of our work on the synthesis of modified cyclodextrins (CDs) via mechanochemical
A family of single-isomer, dicationic cyclodextrin chiral selectors for capillary electrophoresis: M ono-6A-ammonium-6C-butylimidazolium-beta-cyclodextrin chlorides
Yun D, et al.
Electrophoresis, 34, 833-840 (2013)
Synthesis of 28-O-(1, 2-Diacyl-SN-glycero-3-phospho)-betulin
B Tubek, et al.
Synthetic Communications, 42, 3648-3654 (2012)