This product is soluble in water at a concentration of 100 milligrams per milliliter. This is not necessarily the maximum concentration; it is just the concentration at which the solubility of the non-isotopically labeled version of this compound (Product A6969) has been tested.
643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
1 780,00 $
About This Item
1 780,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Analyser la structure des protéines aide à identifier des biomarqueurs de maladie et des cibles de médicament, deux aspects cruciaux pour les traitements thérapeutiques.
-
what the solubility of this compound?