643459
L-Lysine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-13C6, 13C Labeled Lys, 13C Labeled lysine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable