Principaux documents
578886
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-4,4,5,5-d4
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
L-Ornithine-4,4,5,5-d4
10 MG
1 650,00 $
1 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 MG
1 650,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
216-218 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3D2
Clé InChI
RHGKLRLOHDJJDR-KKOAYFQZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Peter E L Pontoppidan et al.
The Journal of nutrition, 145(7), 1472-1480 (2015-05-29)
Intensive chemotherapy frequently results in gut toxicity, indicated by oral and intestinal mucositis, resulting in poor treatment outcomes and increased mortality. There are no effective preventive strategies against gut toxicity and the role of diet is unknown. We hypothesized that