637602
Barium ferrite
nanopowder, <100 nm particle size (BET), >97% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium dodecairon nonadecaoxide, Barium iron oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>97% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<100 nm (BET)
Chaîne SMILES
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
Clé InChI
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.