Principaux documents
641669
Sigma-Aldrich
Nickel zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nickel zinc ferrite, Zinc nickel ferrite, Zinc nickel iron oxide
10 G
165,00 $
50 G
559,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
165,00 $
50 G
559,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NiZnFe4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.46
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<100 nm (BET)
Densité
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
Clé InChI
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Engi-Mat Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
P Majewski et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(26), 7961-7968 (2008-07-12)
We report on the spontaneous covalent growth of monomolecular adlayers on mixed nickel-zinc nanoferrite colloidal suspensions (ferrofluids). Synthesized nanoparticles were subjected to surface modification by means of acid chloride chemistry, leading to the formation of covalent bonds between the hydroxy
[Embryotoxic action of nickel-zinc ferrite in body uptake by inhalation].
N N Govorunova et al.
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 79-80 (1984-05-01)
[Changes in the blood protein spectrum of white rats exposed to inhalational uptake of ferrites].
V D Aleshina et al.
Gigiena i sanitariia, (6)(6), 63-65 (1986-06-01)
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.