745952
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic), 50 nm (SEM), 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
BaTiO3 nanoparticles, Barium titanium oxide, Barium titanium trioxide, Titanium barium oxide
377,00 $
About This Item
377,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
nanopowder (cubic)
Taille des particules
50 nm (SEM)
Densité
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clé InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.