773352
Cobalt iron oxide
nanopowder, 30 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
111,00 $
About This Item
111,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
30 nm (TEM)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Clé InChI
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.