Principaux documents
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15BBrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
Clé InChI
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.