Principaux documents
43088
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium chloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
DPI, NSC 134275
5 G
151,00 $
25 G
546,00 $
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
151,00 $
25 G
546,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2I+Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.57
Beilstein:
3574977
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
233-235 °C (subl.) (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
[Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cross coupling reactions of purines and diaryliodonium salts
  • Synthesis of acetylenic arylselenides
  • Sonogashira coupling reactions for the preparation of aryl alkynes
  • C-H functionalization for synthesis of (arylmethylene)oxindoles
  • Arylation of anilines
  • Studies on the visible-light photosensitive system-dlourescein yellow-bis(di-Ph iodonium)
  • Investigating the properties of direct and sensitized photolysis of dispersed photoacid generators
Autres remarques
Reagent used for electrophilic phenylation, e.g. of malonates and dithiocarboxylates[1][2][3]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Synthesis, 723-723 (1988)
Z.-C. Chen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4115-4115 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 4117-4117 (1987)
Aurélien Bigot et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(35), 13778-13781 (2011-08-19)
A new strategy for the catalytic enantioselective α-arylation of N-acyloxazolidinones with chiral copper(II)-bisoxazoline complexes and diaryliodonium salts is described. The mild catalytic conditions are operationally simple, produce valuable synthetic building blocks in excellent yields and enantioselectivities, and can be applied
Qingshan Wang et al.
Journal of neuroinflammation, 9, 32-32 (2012-02-22)
Both (-) and (+)-naloxone attenuate inflammation-mediated neurodegeneration by inhibition of microglial activation through superoxide reduction in an opioid receptor-independent manner. Multiple lines of evidence have documented a pivotal role of overactivated NADPH oxidase (NOX2) in inflammation-mediated neurodegeneration. We hypothesized that