499978
Benzo[b]thien-2-ylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
1-Benzothiophene-2-boronic acid, Benzothiophen-2-ylboronic acid, Thianaphthene-2-boronic acid
124,00 $
About This Item
124,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Pf
256-260 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7BO2S/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Clé InChI
YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- PDE4 inhibitors
- Chemoselective modification of oncolytic adenovirus
- Synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion
- UV promoted phenanthridine syntheses
- Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.